Läs mer
Potassium hexachloroplatinate(IV), Pt 39.6%
Produktkod. 11346548
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11346548 0.25 g 0.25g
11336548 1 g 1g
11326548 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11346548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012169.01
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 16921-30-5 | Cl6K2Pt | 485.98 g/mol
Kaliumhexaklorplatinat(IV) används för bestämning av kalium genom gravimetrisk analys. Det används också för att framställa kaliumtetrklorplatinat genom reduktion med hydrazin-dihydroklorid. Vidare används det i fotografering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16921-30-5
Molekylformel Cl6K2Pt
Molekylvikt (g/mol) 485.98
MDL-nummer MFCD00011389
InChI-nyckel DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride
PubChem CID 61856
IUPAC-namn dikalium;hexaklorplatina(2-)
LEDER [K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexachloroplatinate(IV)
Smältpunkt 250°C (decomposition)
Färg Gult
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 0.25 g
Linjär formel K2PtCl6
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,7636
Löslighetsinformation Soluble in hot water; Slightly soluble in cold water; Practically insoluble in alcoholSoluble in hot water; Slightly soluble in cold water; Insoluble in alcohol.
Formel vikt 486.01
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 39.6%
Odör Odorless
Brytningsindex ≥1.825
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.50 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.