Läs mer
Kaliumhexaklorhenat(IV), 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11334779
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334779 1 g 1g
11324779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 062113.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16940-97-9 | Cl6K2Re | 477.10 g/mol
Kaliumhexaklorhenat används vid framställning av burna rheniumtrikarbonyler som katalyserar propylenhydrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16940-97-9
Molekylformel Cl6K2Re
Molekylvikt (g/mol) 477.10
MDL-nummer MFCD00058746
InChI-nyckel HGCRXIXEXSEJGV-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexachlororhenate iv, dipotassium;hexachlororhenium 2-, dipotassium hexachlororheniumdiuide
PubChem CID 10939720
IUPAC-namn dikalium;hexaklorhenium(2-)
LEDER [K+].[K+].Cl[Re--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexachlororhenate (IV)
Färg Gul till grön
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel K2ReCl6
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 477.12
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.34 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.