Läs mer
Kaliumhexaklorrodat(III), Premion™ , 99,99 % (metallbas), Rh 23,3 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11349417
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349417 0.25 g 0.25g
11329417 1 g 1g
11339417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041013.01
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 13845-07-3 | Cl6K3Rh | 432.89 g/mol
Kaliumhexaklorrodat(III) används som farmaceutiska mellanprodukter. Det används också som kemisk katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13845-07-3
Molekylformel Cl6K3Rh
Molekylvikt (g/mol) 432.89
MDL-nummer MFCD00192414
InChI-nyckel MJKHGKZFPXUBSV-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexachlororhodate iii, tripotassium;hexachlororhodium 3-, tripotassium hexachlororhodate 3-, potassium hexachloro-rhodate-iii ,hydrate
PubChem CID 56923611
LEDER [K+].[K+].[K+].Cl[Rh+7](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexachlororhodate(III)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 0.25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Slightly soluble in cold water,insoluble in alcohol.
IUPAC-namn rodium(3+)trikaliumhexaklorid
Formel vikt 432.93
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Rh 23.3% min.
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.