Läs mer
Potassium hexachlororuthenate(IV), Premion™, 99.95% (metal basis), Ru 25.3% min
Produktkod. 11383988
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383988 1 g 1g
11373988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040399.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23013-82-3 | K2RuCl6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23013-82-3
Molekylformel K2RuCl6
MDL-nummer MFCD00050159
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexachlororuthenate(IV)
Färg Röd till brun
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.95% (metals basis)
Formel vikt 391.99
Utseende Red-browm crystalline powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.