Läs mer
Kaliumhexacyanokoboltat(III), 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11342608
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342608 50 g 50g
11332608 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 023126.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13963-58-1
Den appliceras i bildandet av en xerogel via en cyanogel, gelen har potentiell användning i fasta gassensorer. Det används också som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13963-58-1
MDL-nummer MFCD00011391
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexacyanocobaltate(III)
Smältpunkt (decomposition)
Färg Brun till gul
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Linjär formel K3[Co(CN)6]
Merck Index 14,7637
Löslighetsinformation Soluble in water and acetic acid solutions; Insoluble in alcohol
Formel vikt 332.33
Procent renhet ≥90%
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Densitet 1.906 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.