Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium hexacyanocobaltate(III) |
| Namnnotering | 95% |
| Färg | Brun till gul |
| Fysisk form | Kristallin fast |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Linjär formel | K3[Co(CN)6] |
| Merck Index | 15, 7758 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Formel vikt | 332.34 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Potassium hexacyanocobaltate(III)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H373-Kan orsaka organskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.