Läs mer
Kaliumhexacyanokoboltat(III),≥ 97,0 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15601230 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
20 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
20kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15601230 20 kg 20kg
15611230 250 g 250g
15691220 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15601230 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1290220KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
≥97,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13963-58-1
MDL-nummer MFCD00011391
Synonym Tripotassium hexacyanocobaltate(III)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexacyanocobaltate(III)
Namnnotering ≥97.0%
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 20 kg
Linjär formel K3Co(CN)6
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 332.33
Procent renhet >97%
Förpackning Papper/polypåse
Densitet 1.878 g/mL at 25 °C(lit.)