Läs mer
Potassium Hexacyanoferrate(II), Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10214160 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10214160 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10214160 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/4920/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 70°C
CAS 14459-95-1
Färg Yellow
pH 9.5
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C6H6FeK4N6O3
MDL-nummer MFCD00167023
InChI-nyckel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC-namn tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
Molekylvikt (g/mol) 422.39
Formel vikt 422.4g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Potassium hexacyanoferrate (II)
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium ferrocyanide trihydrate