Läs mer
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, 98.5 to 102.0%, ACS Reagent, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate |
| Smältpunkt | 70°C |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | K4Fe(CN)6 · 3H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 422.39g/mol |
| Procent renhet | 98.5 to 102.0% |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Glass bottle |
| Visa mer |