Läs mer
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, ≥98.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15668060 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15668060 100 g Poly bottle 100g
15688060 500 g Poly bottle 500g
15678060 2.5 kg Poly bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15668060 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer P9387100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥98.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14459-95-1
Molekylformel C6H6FeK4N6O3
Molekylvikt (g/mol) 422.39
MDL-nummer MFCD00167023
InChI-nyckel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
LEDER O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Smältpunkt 70°C
Färg Yellow
Kvantitet 100 g
Linjär formel K4Fe(CN)6 · 3H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 422.39g/mol
Procent renhet ≥98.5%
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle
Utseende Crystalline
Densitet 1,85g/cu.cm at 20°C