Läs mer
Kaliumhexacyanoferrat(II) trihydrat, ACS, 98,5–102,0 %
Produktkod. 11327688
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327688 500 g 500g
11337688 100 g 100g
11347688 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033358.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422,39 g/mol
Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat används ofta i antiklumpningsmedel för både väg- och bordssalt. Det är involverat i rening av tenn och separation av koppar från molybdenmalmer. Det spelar en viktig roll i produktionen av vin och citronsyra. Inom analytisk kemi används det för att bestämma koncentrationen av kaliumpermanganat. Det är i kombination med kaliumferricyanid och fosfatbuffrad lösning fungerar som buffert för beta-galatosidas. Vidare används det som gödningsmedel för växter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14459-95-1
Molekylformel C6H6FeK4N6O3
Molekylvikt (g/mol) 422.39
MDL-nummer MFCD00167023
InChI-nyckel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
IUPAC-namn tetrakaliumhexacyanojärnbis(ylium)trihydrat
LEDER O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Smältpunkt 69°C to 71°C
Namnnotering For ACS analysis; Begins to lose water at 60°, anhydrous at 100°
Färg Gult
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98.5-102.0%
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether.
Formel vikt 422.39 (368.36 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Utseende Pale yellow crystallinke
Densitet 1.85 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.