Läs mer
Kaliumhexacyanoferrat(II) trihydrat, ACS, 98,5–102,0 %
Produktkod. 11337688
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337688 100 g 100g
11327688 500 g 500g
11347688 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033358.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422,39 g/mol
Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat används ofta i antiklumpningsmedel för både väg- och bordssalt. Det är involverat i rening av tenn och separation av koppar från molybdenmalmer. Det spelar en viktig roll i produktionen av vin och citronsyra. Inom analytisk kemi används det för att bestämma koncentrationen av kaliumpermanganat. Det är i kombination med kaliumferricyanid och fosfatbuffrad lösning fungerar som buffert för beta-galatosidas. Vidare används det som gödningsmedel för växter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14459-95-1
Molekylformel C6H6FeK4N6O3
Molekylvikt (g/mol) 422.39
MDL-nummer MFCD00167023
InChI-nyckel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tetrakaliumhexacyanojärnbis(ylium)trihydrat
LEDER O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Smältpunkt 69°C to 71°C
Färg Gult
pH 9.5
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,7631
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether.
Formel vikt 422.39 (368.36 Anhydrous)
Procent renhet 98.5 to 102.0%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Densitet 1.85
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium ferrocyanide trihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.