Läs mer
Kaliumhexacyanoferrat(II)trihydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Kaliumhexacyanoferrat(II)trihydrat, certifierad AR för analys
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 70°C |
| Färg | Gult |
| pH | 9.5 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 422.4g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium hexacyanoferrate (II)
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium ferrocyanide trihydrate