Läs mer
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15633340 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
6 x 500 g
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15633340 500 g 500g
15623340 1 kg 1kg
15653340 6 x 500 g Paket med 6
15643340 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15633340 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31254500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14459-95-1
Molekylformel C6H6FeK4N6O3
Molekylvikt (g/mol) 422.39
MDL-nummer MFCD00167023
InChI-nyckel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
LEDER O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hexacyanoferrate(Ii) Trihydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 500 g
Linjär formel K4Fe(CN)6 · 3H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 422.39g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS/puriss. p.a.