Läs mer
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Hexacyanoferrate(Ii) Trihydrate |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Kvantitet | 6 x 500 g |
| Linjär formel | K4Fe(CN)6 · 3H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 422.39 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | ACS/puriss. p.a. |