Läs mer
Kaliumhexacyanoferrat(Ii)trihydrat, purum, Honeywell™
Produktkod. 15681170
Change view
Kvantitet:
25 kg
Förpackningsstorlek:
25kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15681170 25 kg 25kg
1 options
Produktkod. 15681170 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1263925KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Purum,≥ 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hexacyanoferrate(Ii) Trihydrate
CAS 14459-95-1
Kvantitet 25 kg
Molekylformel C6H6FeK4N6O3
Linjär formel K4Fe(CN)6 · 3H2O
MDL-nummer MFCD00167023
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC-namn tetrakaliumhexacyanojärnbis(ylium)trihydrat
Molekylvikt (g/mol) 422.39
Formel vikt 422.39g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet purum