Läs mer
Potassium hexacyanoferrate(III), 98+%
Produktkod. 11448786
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448786 1000 g 1000g
11458786 250 g 250g
11468786 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448786 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16946.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
Kaliumhexacyanoferrat(III) används vid läsning av palimpsester och gamla manuskript, i ritningar och vid fotografering (cyanotypprocess). Den kan användas för att härda järn och stål, vid galvanisering, färgning av ull och som laboratoriereagens. Det är ett milt oxidationsmedel som används i organisk syntes. Det är associerat med kaliumhydroxidlösning som används för att formulera Murakamis etsmedel, vilket är användbart för metallografer för att ge kontrast mellan bindemedels- och karbidfaser i hårdmetaller. Vidare används det i många amperometriska biosensorer som ett elektronöverföringsmedel som ersätter ett enzyms naturliga elektronöverföringsmedel såsom syre med enzymet glukosoxidas. Det är en aktiv ingrediens i blodsockermätare som används av diabetiker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumhexacyanoferrat(III) används vid läsning av palimpsester och gamla manuskript, i ritningar och vid fotografering (cyanotypprocess). Den kan användas för att härda järn och stål, vid galvanisering, färgning av ull och som laboratoriereagens. Det är ett milt oxidationsmedel som används i organisk syntes. Det är associerat med kaliumhydroxidlösning som används för att formulera Murakamis etsmedel, vilket är användbart för metallografer för att ge kontrast mellan bindemedels- och karbidfaser i hårdmetaller. Vidare används det i många amperometriska biosensorer som ett elektronöverföringsmedel som ′ersätter ett enzyms naturliga elektronöverföringsmedel såsom syre med enzymet glukosoxidas. Det är en aktiv ingrediens i blodsockermätare som används av diabetiker.
Löslighet
Löslig i vatten och syra. Något lösligt i alkohol.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel, ammoniak, saltsyra och cyanider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13746-66-2
Molekylformel C6FeK3N6
Molekylvikt (g/mol) 329.25
MDL-nummer MFCD00011392
InChI-nyckel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
LEDER [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexacyanoferrate(III)
Smältpunkt (decomposition)
Kvantitet 1000 g
Linjär formel K3Fe(CN)6
Merck Index 14,7630
Löslighetsinformation Soluble in water and acid. Slightly soluble in alcohol.
IUPAC-namn trikalium;järn(3+);hexacyanid
Formel vikt 329.26
Procent renhet ≥98%
Känslighet Light sensitive
Densitet 1.89
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.