Learn More
Potassium hexacyanoferrate(III), ACS, 99.0% min
Product Code. 11307688
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
2 kg
Unit Size:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11307688 500 g 500g
11317688 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11307688 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 033357.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
Kaliumhexacyanoferrat(III) används vid läsning av palimpsester och gamla manuskript, i ritningar och vid fotografering (cyanotypprocess). Den finner användning för att härda järn och stål, vid galvanisering, färgning av ull och som laboratoriereagens. Det är ett milt oxidationsmedel som används i organisk syntes. Det är associerat med kaliumhydroxidlösning som används för att formulera Murakamis etsmedel, vilket är användbart för metallografer för att ge kontrast mellan bindemedels- och karbidfaser i hårdmetaller. Vidare används det i många amperometriska biosensorer som ett elektronöverföringsmedel som ersätter ett enzyms naturliga elektronöverföringsmedel såsom syre med enzymet glukosoxidas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13746-66-2
Molekylformel C6FeK3N6
Molekylvikt (g/mol) 329.25
MDL-nummer MFCD00011392
InChI-nyckel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
IUPAC-namn trikalium;järn(3+);hexacyanid
LEDER [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifications
Kemiskt namn eller material Potassium hexacyanoferrate(III)
Smältpunkt (decomposition)
Färg Orange
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.0% min.
Löslighetsinformation Soluble in water and acid. Slightly soluble in alcohol.
Formel vikt 329.26
Kvalitet ACS
Känslighet Light sensitive
Utseende Orange crystalline
Densitet 1.89 g/cm3 at 20°C
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.