Läs mer
Kaliumhexacyanoferrat(III), för analys, ExpertQ, Scharlab
Produktkod. 11394234
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394234 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11394234 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer PO02430500
Specifikationer
CAS 13746-66-2
Kvantitet 500 g
Molekylformel C6FeK3N6
MDL-nummer MFCD00011392
InChI-nyckel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC-namn trikaliumhexacyanoirontris(ylium)
Molekylvikt (g/mol) 329.25
Kvalitet ExpertQ