Läs mer
Kaliumhexacyanoferrat(III), certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10578440 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10578440 500 g 500g
10050320 250 g 250g
10234110 1 kg 1kg
3 options
Produktkod. 10578440
Brand: Fisher Chemical P/4880/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 13746-66-2
Molekylformel C6FeK3N6
Molekylvikt (g/mol) 329.25
MDL-nummer MFCD00011392
InChI-nyckel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
LEDER [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Färg Orange till rött
pH 6
Fysisk form Kristallin fast
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn trikaliumhexacyanoirontris(ylium)
Formel vikt 329.26g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Produktbeteckning
  • Potassium ferricyanide
Faroangivelser
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.