Läs mer
Kaliumhexacyanoferrat(III), certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange till rött |
| pH | 6 |
| Fysisk form | Kristallin fast |
| Kvantitet | 250 g |
| IUPAC-namn | trikaliumhexacyanoirontris(ylium) |
| Formel vikt | 329.26g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |