Läs mer
Kaliumhexacyanoferrat(Iii), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15693330 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15693330 250 g 250g
15603340 500 g 500g
15683330 1 kg 1kg
15613340 6 x 1 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15693330 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31253250G
Request Bulk or Custom Format
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13746-66-2
Molekylformel C6FeK3N6
Molekylvikt (g/mol) 329.25
MDL-nummer MFCD00011392
InChI-nyckel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
LEDER [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Hexacyanoferrate(Iii)
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 250 g
Linjär formel K3Fe(CN)6
IUPAC-namn trikalium;järn(3+);hexacyanid
Formel vikt 329.24g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS/puriss. pa
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hexacyanoferrate(III)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tripotassium hexacyanoferrate