Läs mer
Potassium Hexacyanoferrate(III), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Hexacyanoferrate(III) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q6*-1;+3;3*+1 |
| Formel vikt | 328.8445 |