Läs mer
Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate, Ru 23.0% min
Produktkod. 11331958
Change view
Kvantitet:
0.2 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.2g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331958 0.2 g 0.2g
11321958 2 g 2g
11341958 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011876.SS
Request Bulk or Custom Format
CAS: 339268-21-2 | C6K4N6Ru | 413.57 g/mol
Kaliumhexacyanorutenat(II)hydrat används i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 339268-21-2
Molekylformel C6K4N6Ru
Molekylvikt (g/mol) 413.57
MDL-nummer MFCD00168064
InChI-nyckel FULSJSKUKUZHLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexacyanoruthenate ii hydrate, tetrapotassium hexacyanorutheniumtetrauide hydrate
PubChem CID 71311369
IUPAC-namn tetrakalium;rutenium(2+);hexacyanid;hydrat
LEDER [K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Ru++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexacyanoruthenate(II) hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 0.2 g
Linjär formel K4Ru(CN)6·xH2O
UN-nummer UN1588
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 413.57 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ru 23.0% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.