Läs mer
Potassium Hexadecanoate-2,2-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Hexadecanoate-2,2-D2 |
| CAS | 203805-86-1 |
| Molekylformel | C16 D2 H29 O2 . K |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Hexadecanoic-2,2-d2 acid, potassium salt (9 CI), [2,2-2H2]Hexadecanoic acid potassium salt, Hexadecanoic-2,2-d2 acid potassium salt, Hexadecanoic acid-2,2-d2 potassium, Palmitic-2,2-d2 acid potassium salt, Potassium hexadecanoate-2,2-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i15D2; |
| LEDER | [K+].[2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCCCC)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | potassium;2,2-dideuteriohexadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.527 |
| Formel vikt | 296.209 g/mol |
| Visa mer |