Läs mer
Potassium Hexadecyl Hydrogenphosphate (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Hexadecyl Hydrogenphosphate |
| CAS | 19035-79-1 |
| Molekylformel | C16H34KO4P |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Emulsiphos, Potassium Cetyl Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H35O4P.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-21(17,18)19;/h2-16H2,1H3,(H2,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].CCCCCCCCCCCCCCCCOP(=O)(O)[O-] |
| IUPAC-namn | potassium;hexadecyl hydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.51 |
| Formel vikt | 360.1832 |