Läs mer
Potassium hexafluoroarsenate(V), 99% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 11397217
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397217 5 g 5g
11307227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11397217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011532.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17029-22-0
Molekylformel AsF6K
Molekylvikt (g/mol) 228.01
MDL-nummer MFCD00042546
InChI-nyckel DITNVAZRXJOPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexafluoroarsenate, hexaflurate, nopalmitate, nopalmate, caswell no. 692b, potassium hexafluoroarsenate v, unii-t7tyz7585f, potassium hexafluoroarsenate 1-, arsenate 1-, hexafluoro-, potassium, epa pesticide chemical code 599700
PubChem CID 159810
ChEBI CHEBI:82182
LEDER [K+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexafluoroarsenate(V)
Smältpunkt 400°C
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
IUPAC-namn potassium hexafluoro-λ⁵-arsanuide
Formel vikt 228.01
Odör Acrid
Utseende White powder