Läs mer
Potassium hexafluorophosphate, 95% min
Produktkod. 11387217
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387217 1 kg 1kg
11377217 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011531.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17084-13-8 | F6KP | 184.062 g/mol
Kaliumhexafluorfosfat är ett lösligt neutralt salt som används för syntes. Det är en källa till hexafluorfosfatanjonen, en icke-koordinerande anjon som ger sina salter lipofilicitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17084-13-8
Molekylformel F6KP
Molekylvikt (g/mol) 184.062
MDL-nummer MFCD00011412
InChI-nyckel YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
PubChem CID 23688904
IUPAC-namn kalium;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexafluorophosphate
Smältpunkt 575°C
Färg Vitt
pH 3.0 to 7.0
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in water (83.5mg/ml at 20°C).
Formel vikt 184.07
Procent renhet ≤95%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.55 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302+H312+H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.