Läs mer
Potassium hexafluorophosphate, 98%
Produktkod. 11429992
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429992 50 g 50g
11439992 250 g 250g
11419992 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429992 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12080.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17084-13-8 | F6KP | 184.062 g/mol
Kaliumhexafluorfosfat används för att framställa 1-butyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat och andra organiska hexafluorfosfatföreningar såsom alkylaryliodoniumhexafluorofosfater och triarylsulfoniumhexafluorfosfater. Det används också i de katjoniska polymerisationsreaktionerna som fotoinitiatorer. Det involverar att producera katalysator för peptidkopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumhexafluorfosfat används för att framställa 1-butyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat och andra organiska hexafluorfosfatföreningar såsom alkylaryliodoniumhexafluorfosfater och triarylsulfoniumhexafluorfosfater. Det används också i de katjoniska polymerisationsreaktionerna som fotoinitiatorer. Det involverar att producera katalysator för peptidkopplingsreaktioner.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka syror och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17084-13-8
Molekylformel F6KP
Molekylvikt (g/mol) 184.062
MDL-nummer MFCD00011412
InChI-nyckel YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
PubChem CID 23688904
IUPAC-namn kalium;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexafluorophosphate
Smältpunkt 575°C
pH 3.0 to 7.0
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 184.07
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.55
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hexafluoro
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.