Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium hexafluorophosphate |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | KPF6 |
| UN-nummer | UN3260 |
| Formel vikt | 184.06g/mol |
| Procent renhet | ≥98% (gravimetric) |
| Densitet | 2.75g/mL at 25°C |