Läs mer
Kaliumhexafluorsilikat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369369
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369369 1 kg 1kg
11359369 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369369 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089023.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16871-90-2 | F6K2Si | 220.27 g/mol
Kaliumhexafluorsilikat används vid tillverkning av porslin. Det används också för att konservera trä. Det är involverat i tillverkningen av keramik, aluminium och magnesiumsmältning. Dessutom används det som mellanprodukt vid tillverkning av optiskt glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16871-90-2
Molekylformel F6K2Si
Molekylvikt (g/mol) 220.27
MDL-nummer MFCD00040666
InChI-nyckel UUHPPUWEDCVPCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexafluorosilicate, potassium fluosilicate, potassium silicofluoride, dipotassium hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dipotassium, unii-2610w49xyd, dipotassium hexafluorosilicon 2-, dipotassium hexafluorosilicate 2-, sif6.2k, potassium hexafluorosilicate iv
PubChem CID 61851
IUPAC-namn dikalium;hexafluorkisel(2-)
LEDER [K+].[K+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexafluorosilicate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Slightly soluble in cold water. Hydrolyzes in hot water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 220.28
Densitet 2.27 g/cm3 at 20°C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.