Läs mer
Potassium hexafluorosilicate, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11455200
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455200 10 g 10g
11465200 50 g 50g
11475200 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455200 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044495.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16871-90-2 | F6K2Si | 220.27 g/mol
Kaliumhexafluorsilikat används vid tillverkning av porslin. Det används också för att konservera trä. Det är involverat i tillverkningen av keramik, aluminium och magnesiumsmältning. Dessutom används det som mellanprodukt vid tillverkning av optiskt glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16871-90-2
Molekylformel F6K2Si
Molekylvikt (g/mol) 220.27
MDL-nummer MFCD00040666
InChI-nyckel UUHPPUWEDCVPCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexafluorosilicate, potassium fluosilicate, potassium silicofluoride, dipotassium hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dipotassium, unii-2610w49xyd, dipotassium hexafluorosilicon 2-, dipotassium hexafluorosilicate 2-, sif6.2k, potassium hexafluorosilicate iv
PubChem CID 61851
IUPAC-namn dikalium;hexafluorkisel(2-)
LEDER [K+].[K+].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexafluorosilicate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
pH 3.4
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel K2SiF6
UN-nummer UN2655
Merck Index 14,7638
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 220.28
Procent renhet 99.999%
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 2.27 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hexafluorosilicate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium silicofluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.