Läs mer
Potassium hexafluorotitanate, 97%
Produktkod. 11434303
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434303 2500 g 2500g
11414303 100 g 100g
11424303 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434303 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10915.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16919-27-0 | F6K2Ti
Kaliumhexafluorotitanat används som analytiskt reagens, legeringstillsats, flamskyddsmedel och flussmedel för gjutning. Det används också vid tillverkning av titansyra och aluminiumlegeringar som innehåller titan. Den används också vid ytbehandling och ytbehandling av metall, rengöringsmedelsapplikationer och dentala avtrycksgjutning. Vidare används den som en katalysator för polypropensyntes. Utöver detta används det i extraktion-raffinering-bearbetning av metaller, el-elektronikteknik, textilbearbetning och i keramik-glasindustrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Kaliumhexafluortitanat används som analytiskt reagens, legeringstillsats, flamskyddsmedel och flussmedel för gjutning. Det används också vid tillverkning av titansyra och aluminiumlegeringar som innehåller titan. Den används också vid ytbehandling och ytbehandling av metall, rengöringsmedelsapplikationer och dentala avtrycksgjutning. Vidare används den som en katalysator för polypropensyntes. Utöver detta används det i extraktion-raffinering-bearbetning av metaller, el-elektronikteknik, textilbearbetning och i keramik-glasindustrier.
Löslighet
Löslig i varmt vatten. Något löslig i kallt vatten och oorganisk syra. Olösligt i ammoniak.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16919-27-0
Molekylformel F6K2Ti
MDL-nummer MFCD00011380
Specifikationer
Kokpunkt 235°C to 237°C
Kemiskt namn eller material Potassium hexafluorotitanate
Kvantitet 2500 g
Linjär formel K2TiF6
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Soluble in hot water. Slightly soluble in cold water and inorganic acid. Insoluble in ammonia.
Formel vikt 240.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.