Läs mer
Kaliumhexafluorozirkonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344939
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344939 500 g 500g
11334939 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 086102.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För tillverkning av metalliskt zirkonium
Anställd vid tillverkning av metalliskt zirkonium. Används vid tillverkning av aluminium magnesiumlegering, keramik och glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16923-95-8
Molekylformel F6K2Zr
Molekylvikt (g/mol) 283.411
MDL-nummer MFCD00042547
InChI-nyckel BJZIJOLEWHWTJO-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexafluorozirconate, zirconium potassium fluoride, potassium fluorozirconate, f6zr.2k, dipotassium hexafluorozirconate, potassium hexafluorozirconate iv, dipotassium hexafluorozirconiumdiuide, dipotassium hexafluorozirconate iv
PubChem CID 56828182
IUPAC-namn dikalium;hexafluorzirkonium(2-)
LEDER F[Zr-2](F)(F)(F)(F)F.[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexafluorozirconate
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,7639
Löslighetsinformation Slightly soluble in cold water, soluble in hot water
Formel vikt 283.41
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 3.48 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.