Läs mer
Kaliumhexahydroxoantimonat(V), Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072232 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 15605990
Brand: Honeywell-Fluka 60500100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för utfällning av natrium,≥ 99,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12208-13-8
MDL-nummer MFCD00011415
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexahydroxoantimonate(V)
Kvantitet 100 g
Linjär formel KSb(OH)6
UN-nummer UN1549
Formel vikt 262.9g/mol
Procent renhet ≥99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hexahydroxoantimonate(V)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: potassium hexahydroxoantimonate