Läs mer
Potassium Hexahydroxyantimonate (KSb(OH)6), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Hexahydroxyantimonate (KSb(OH)6) |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+5/p-6 |
| Formel vikt | 261.884 |