Läs mer
Kaliumhexahydroxiplatinat(IV), Premion™ , 99,95 % (metallbas), Pt 51,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369417
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369417 1 g 1g
11359417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041014.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12285-90-4 | H12K2O6Pt+2 | 381.371 g/mol
Kaliumhexahydroxiplatinat(IV) är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12285-90-4
Molekylformel H12K2O6Pt+2
Molekylvikt (g/mol) 381.371
MDL-nummer MFCD00064671
InChI-nyckel LTROBPQZKJGHPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexahydroxoplatinate, dipotassium platinate, potassium hexahydroxyplatinate iv, platinum potassium hydroxide, h6k2o6pt, potassium hexahydroxoplatinate iv, potassium hexahydroxyplatinum iv, potassium hexahydroxyplatinate, dipotassium hexahydroxyplatinumdiuide, premion metalsbasis ,ptmin
PubChem CID 16717651
IUPAC-namn dikalium;platina;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[K+].[K+].[Pt]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexahydroxyplatinate(IV)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 375.34
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 51.5% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.