Läs mer
Potassium hexanitroiridate(III), Ir 32.3% min
Produktkod. 11316048
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316048 1 g 1g
11326048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010528.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38930-18-6 | IrK3N6O12 | 585.54 g/mol
Kaliumhexanitroiridat(III) används oftast i industriella och kemiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38930-18-6
Molekylformel IrK3N6O12
Molekylvikt (g/mol) 585.54
MDL-nummer MFCD00049672
InChI-nyckel CCYKMZHCKSCCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym irn6o12.3k, tripotassium hexanitroiridiumtriuide, potassium hexanitroiridate iii , ir
PubChem CID 71311510
LEDER [K+].[K+].[K+].[O-][N+](=O)[Ir+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hexanitroiridate(III)
Fysisk form Micro-crystals
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation It is slightly soluble in water. It is soluble in organic or non-aqueous solvent.
IUPAC-namn trikaliumhexanitroiridiumtris(ylium)
Formel vikt 585.54
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 32.3% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.