Läs mer
Kaliumvätekarbonat, 99,5 %, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10677744 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10677744 5 kg Plastflaska 5kg
10032990 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10677744 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 217590051
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-14-6
Molekylformel CHKO3
Molekylvikt (g/mol) 100.11
MDL-nummer MFCD00011402
InChI-nyckel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
LEDER [K+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen carbonate
Smältpunkt 292.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 99.5%
Linjär formel KHCO3
Fieser 13,253
Merck Index 15, 7730
Löslighetsinformation Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C),practocally insoluble in alcohol,soluble in potassium carbonate solution
IUPAC-namn kalium; vätekarbonat
Formel vikt 100.12
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.