Läs mer
Kaliumvätekarbonat, 99 %
Produktkod. 11449010
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449010 500 g 500g
11439010 2500 g 2500g
11429010 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449010 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12429.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100,11 g/mol
Kaliumvätekarbonat används i livsmedel för att reglera pH, som ett branddämpande medel (BC torr kemikalie) och som ett buffertmedel i mediciner. Det fungerar som en tillsats vid vinframställning och är en aktiv komponent i club soda. Dessutom finner den användning i grödor för neutralisering av sura jordar. Det används också som en källa till koldioxid för jäsning vid bakning. Det används för att hämma tillväxten av aspergillus parasiticus i czapek's agar. Det används som en katalysator vid polymerisation av syntetiska fibrer och olefindehydrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumvätekarbonat används i livsmedel för att reglera pH, som ett branddämpande medel (BC torr kemikalie) och som ett buffertmedel i mediciner. Det fungerar som en tillsats vid vinframställning och är en aktiv komponent i club soda. Dessutom finner den användning i grödor för neutralisering av sura jordar. Det används också som en källa till koldioxid för jäsning vid bakning. Det används för att hämma tillväxten av aspergillus parasiticus i czapek s ′agar. Det används som en katalysator vid polymerisation av syntetiska fibrer och olefindehydrering.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-14-6
Molekylformel CHKO3
Molekylvikt (g/mol) 100.11
MDL-nummer MFCD00011402
InChI-nyckel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC-namn kalium; vätekarbonat
LEDER [K+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen carbonate
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 2.17
Merck Index 14,7609
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 100.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.