Läs mer
Potassium hydrogen carbonate, 99%
Produktkod. p-7082140
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
Produktkod. 11449010
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12429.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100.11 g/mol
Kaliumvätekarbonat används i livsmedel för att reglera pH, som ett branddämpande medel (BC torr kemikalie) och som ett buffertmedel i mediciner. Det fungerar som en tillsats vid vinframställning och är en aktiv komponent i club soda. Dessutom finner den användning i grödor för neutralisering av sura jordar. Det används också som en källa till koldioxid för jäsning vid bakning. Det används för att hämma tillväxten av aspergillus parasiticus i czapek's agar. Det används som en katalysator vid polymerisation av syntetiska fibrer och olefindehydrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumvätekarbonat används i livsmedel för att reglera pH, som ett branddämpande medel (BC torr kemikalie) och som ett buffertmedel i mediciner. Det fungerar som en tillsats vid vinframställning och är en aktiv komponent i club soda. Dessutom finner den användning i grödor för neutralisering av sura jordar. Det används också som en källa till koldioxid för jäsning vid bakning. Det används för att hämma tillväxten av aspergillus parasiticus i czapek s ′agar. Det används som en katalysator vid polymerisation av syntetiska fibrer och olefindehydrering.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-14-6
Molekylformel CHKO3
Molekylvikt (g/mol) 100.11
MDL-nummer MFCD00011402
InChI-nyckel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC-namn kalium; vätekarbonat
LEDER [K+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen carbonate
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,7609
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 100.12
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.17
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.