Läs mer
Kaliumvätekarbonat, ACS, 99,7–100,5 % (torkad bas)
Beskrivning
Kaliumvätekarbonat används i livsmedel för att reglera pH, som ett branddämpande medel (BC torr kemikalie) och som ett buffertmedel i mediciner. Det fungerar som en tillsats vid vinframställning och är en aktiv komponent i club soda. Dessutom finner den användning i grödor för neutralisering av sura jordar. Det används också som en källa till koldioxid för jäsning vid bakning. Det används för att hämma tillväxten av aspergillus parasiticus i czapek's agar. Den används som en katalysator vid polymerisation av syntetiska fibrer och olefindehydrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium hydrogen carbonate |
| Namnnotering | Torkad bas |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Luktfritt |
| Utseende | Vita kristallina granuler |
| Analysprocentintervall | 99.7-100.5% |
| Densitet | 2.17 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. Praktiskt taget olöslig i alkohol. Löslig i vatten. Olöslig i alkohol. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.