Läs mer
Potassium hydrogen carbonate, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15894460
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic Bottle
Packungsgröße:
500g
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning Packungsgröße
15894460 500 g Plastic Bottle 500g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15894460 Lieferant Supelco Lieferanten-Nr. 1048540500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For analysis EMSURE™ ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen carbonate
CAS 298-14-6
Färg White
pH 8 to 8.6 (50 g/L at 20°C)
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Anteckningar om renhetsgrad ACS
Molekylformel CHKO3
MDL-nummer MFCD00011402
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
Löslighetsinformation Water: 333g/L at 20°C soluble
InChI-nyckel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].OC([O-])=O
IUPAC-namn potassium hydrogen carbonate
Molekylvikt (g/mol) 100.11
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
Formel vikt 100.12
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Förpackning Plastic Bottle
Densitet 2.17 g/cm3 (20&de g;C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.