Läs mer
Kaliumvätekarbonat, extra rent
Produktkod. 15149724 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15149724 1 kg Plastflaska 1kg
15284834 5 kg Plastflaska 5kg
15294834 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15149724 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450640010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-14-6
Molekylformel CHKO3
Molekylvikt (g/mol) 100.11
MDL-nummer MFCD00011402
InChI-nyckel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
LEDER [K+].OC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen carbonate
Smältpunkt 292,0 °C
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Linjär formel KHCO3
Merck Index 15,773
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 333 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 600 g/L vatten (60 °C), praktiskt taget olösligt i alkohol, lösligt i kaliumkarbonatlösning
IUPAC-namn kalium; vätekarbonat
Formel vikt 100.12
Kvalitet Extra ren
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.