Läs mer
Potassium hydrogen carbonate, Supelco™
Produktkod. 32238389
Change view
Kvantitet:
25 kg
Produktkod. Kvantitet
32238389 25 kg
1 options
Produktkod. 32238389 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1048549025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For analysis EMSURE™ ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen carbonate
CAS 298-14-6
Kvantitet 25 kg
Densitet 2.17 g/cm³ at 20°C
Synonym Potassium hydrogen carbonate, Potassium bicarbonate, Potassium hydrogen carbonate
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Kvalitet Not Available