Läs mer
Potassium Hydrogen Difluoride, purum p.a, ≥99.0% (F), Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | >180°C |
| Kemiskt namn eller material | Potassium hydrogen difluoride |
| Smältpunkt | 239°C |
| pH | Acidic |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | KHF2 |
| UN-nummer | UN1811 |
| Löslighetsinformation | 392g/L |
| Formel vikt | 78.1g/mol |
| Visa mer |