missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kaliumvätedijodat,≥ 99,8 % (RT), Honeywell Fluka™

Produktkod. p-7120705 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15645960

Brand: Honeywell-Fluka 60350100G

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Puriss. pa,≥ 99,8 % (RT)

  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13455-24-8
Molekylformel HI2KO6
Molekylvikt (g/mol) 389.909
MDL-nummer MFCD00011400
InChI-nyckel ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a
PubChem CID 23700942
IUPAC-namn kalium;jodsyra;jodat
LEDER OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen diiodate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Linjär formel KH(IO3)2
UN-nummer UN3085
Formel vikt 389.91g/mol
Procent renhet ≥99.8% (RT)
Förpackning Glasflaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium hydrogen diiodate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium hydrogen diiodate
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.