Oxidation reagent
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium hydrogen diiodate |
| Namnnotering | p.a. |
| Färg | White to Yellow |
| Fysisk form | Crystals or Powder |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 99.8% min. (Iodometry) |
| Linjär formel | KH(IO3)2 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: 13g/L (15°C) |
| Formel vikt | 389.9 |
| Procent renhet | 99.85% |
| Visa mer |