Läs mer
Kaliumvätefluorid, 99+% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11327277
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327277 500 g 500g
11317277 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11327277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011557.36
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kaliumvätefluorid används ofta som etsmedel i glas och rengöringsprodukter. Den finner en viktig tillämpning i syntesen av speciellt optiskt glas, dvs. krona och krona flintglas och som katalysator för polymerisation. Det är involverat i tillverkningen av träskyddsmedel, lödmedel och lödning. Det används också vid tillverkning av organiska och oorganiska fluorföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Elektrolyt, flussmedel, katalysator vid alkylering av bensen med olefiner och vid syntes av ren KF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-29-9
MDL-nummer MFCD00011403
Synonym Potassium bifluoride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen fluoride
Smältpunkt 239°C (decomposition)
pH 1
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1811
Merck Index 14,7610
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vikt 78.1
Procent renhet ≥99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.370 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.