Läs mer
Potassium Hydrogen Fluoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Hydrogen Fluoride |
| CAS | 7789-29-9 |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | KHF2 |
| Synonym | Potassium fluoride hydrofluoride |
| InChI formel | InChI=1S/2FH.K/h2*1H;/q;;+1/p-1 |
| LEDER | F.[F-].[K+] |
| IUPAC-namn | potassium;fluoride;hydrofluoride |
| Molekylvikt (g/mol) | 78.1 |
| Formel vikt | 77.9683 |